missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Butamben, MedChemExpress

Artikelnummer. 16401118
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16401118 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16401118 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1430

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Butamben (Butyl 4-aminobenzoate) results in long-lasting relief from pain, without impairing motor function or other sensory functions.

Butamben (Butyl 4-aminobenzoate) results in long-lasting relief from pain, without impairing motor function or other sensory functions.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Butamben
CAS 94-25-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H15NO2
Mængde 5 g
Synonym Butyl 4-aminobenzoate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (517.49 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.52 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OCCCC)C1=CC=C(N)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 193.24
Formel vægt 193.24
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.