Få mere at vide
Butamben, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butamben |
| CAS | 94-25-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Butamben |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H15 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Butyl Aminobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCCOC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Vis mere |