Få mere at vide
Butamben, LoGiCal
Artikelnummer. 30461888
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461888 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461888 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1802.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butamben
CAS 94-25-7
Analyt- eller komponentnavne Butamben
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H15 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Butyl Aminobenzoate
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3
Løsningstype Neat
SMIL CCCCOC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn butyl 4-aminobenzoate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 193.24
Mængde 10 mg
Formel vægt 193.1103 g/mol