missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Butalamine Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butalamine Hydrochloride |
| CAS | 56974-46-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Butalamine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H28 N4 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Butalamine Hydrochloride, 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dibutyl-N2-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-, hydrochloride (1:1), 1,2-Ethanediamine, N,N-dibutyl-N'-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-, monohydrochloride, Adrevil, Adrevil forte, Butalamine hydrochloride, Hemotrope, LA 1221, Surem, Surheme |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N4O.ClH/c1-3-5-13-22(14-6-4-2)15-12-19-18-20-17(21-23-18)16-10-8-7-9-11-16;/h7-11H,3-6,12-15H2,1-2H3,(H,19,20,21);1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CCCCN(CCCC)CCNc1onc(n1)c2ccccc2 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?