Få mere at vide
Butafosfan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butafosfan |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H18NO2P/c1-4-5-6-8-7(2,3)11(9)10/h8,11H,4-6H2,1-3H3,(H,9,10) |
| Formel vægt | 179.1075 |
| Procent renhed | >95% |