Få mere at vide
Butafosfan, Mikromol™
Beskrivelse
Butafosfan
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butafosfan |
| CAS | 17316-67-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Butafosfan |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H18 N O2 P |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Butafosfan, Butaphosphan, [1-(Butylamino)-1-methylethyl]phosphinic acid, 1-(Butylamino)-1-methylethylphosphonous acid, P-[1-(Butylamino)-1-methylethyl]phosphinic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H18NO2P/c1-4-5-6-8-7(2,3)11(9)10/h8,11H,4-6H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMIL | CCCCNC(C)(C)P(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(butylamino)propan-2-ylphosphinic acid |
| Vis mere |