Få mere at vide
Butafosfan, Mikromol™
Artikelnummer. 17980636
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17980636 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17980636 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3311.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Butafosfan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butafosfan
CAS 17316-67-5
Analyt- eller komponentnavne Butafosfan
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H18 N O2 P
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Butafosfan, Butaphosphan, [1-(Butylamino)-1-methylethyl]phosphinic acid, 1-(Butylamino)-1-methylethylphosphonous acid, P-[1-(Butylamino)-1-methylethyl]phosphinic acid
InChI formel InChI=1S/C7H18NO2P/c1-4-5-6-8-7(2,3)11(9)10/h8,11H,4-6H2,1-3H3,(H,9,10)
SMIL CCCCNC(C)(C)P(=O)O
IUPAC navn 2-(butylamino)propan-2-ylphosphinic acid
Molekylvægt (g/mol) 179.2
Mængde 250 mg
Formel vægt 179.1075 g/mol