Få mere at vide
Butafosfan, LoGiCal
Artikelnummer. 30462258
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462258 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462258 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3311.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butafosfan
CAS 17316-67-5
Analyt- eller komponentnavne Butafosfan
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H18 N O2 P
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Butafosfan, Butaphosphan, [1-(Butylamino)-1-methylethyl]phosphinic acid, 1-(Butylamino)-1-methylethylphosphonous acid, P-[1-(Butylamino)-1-methylethyl]phosphinic acid
InChI formel InChI=1S/C7H18NO2P/c1-4-5-6-8-7(2,3)11(9)10/h8,11H,4-6H2,1-3H3,(H,9,10)
Løsningstype Neat
SMIL CCCCNC(C)(C)P(=O)O
IUPAC navn 2-(butylamino)propan-2-ylphosphinic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 179.2
Mængde 10 mg
Formel vægt 179.1075 g/mol