Få mere at vide
Butadiensulfon, 98%
Artikelnummer. 15169163 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15169163 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10616102 100 g Plastflaske 100g
10300174 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15169163 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107610025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2082.12 DKK
    1872.65 DKK / 2.5kg
    Spare 209.47 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 77-79-2 | C4H6O2S | 118,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-79-2
Molekylær formel C4H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 118.16
MDL nummer MFCD00005481
InChI nøgle MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-sulfolene, butadiene sulfone, sulfolene, thiophene, 2,5-dihydro-, 1,1-dioxide, beta-sulfolene, 2,5-dihydrothiophene sulfone, 2,5-dihydrothiophene dioxide, 2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide, sulfol-3-ene, ccris 569
PubChem CID 6498
IUPAC navn 2,5-dihydrothiophen-1,1-dioxid
SMIL C1C=CCS1(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butadiene sulfone
Smeltepunkt 63,0 °C til 66,0 °C
Farve Brun eller Orange til Gul
Tæthed 1.3000g/mL
Flammepunkt 112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Beilstein 17, V,1, 177
Fieser 02,389; 03,272; 04,468; 12,455
Merck Index 15,9086
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 130 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, acetone, kloroform, benzen
Formel vægt 118.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butadiene sulfone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.