Få mere at vide
Butadienmonoxid, 98%
Artikelnummer. 11399953
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399953 1 g 1g
11309963 5 g 5g
11319963 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399953 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00238.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 930-22-3 | C4H6O | 70,091 g/mol
Butadienmonoxid bruges som nøgleudgangsmateriale til syntesen af (-)-bulgecinin og (+)-broussonetin G.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Butadienmonoxid bruges som nøgleudgangsmateriale til syntesen af (-)-bulgecinin og (+)-broussonetin G.
Opløselighed Blandbar med
ethanol, ethylether, benzen og organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Uforeneligt med syrer, baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 930-22-3
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.091
MDL nummer MFCD00005149
InChI nøgle GXBYFVGCMPJVJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym butadiene monoxide, oxirane, ethenyl, 3,4-epoxy-1-butene, 2-vinyloxirane, butadiene epoxide, 1,2-epoxy-3-butene, vinyloxirane, butadiene oxide, butadiene monoepoxide, butadiene monooxide
PubChem CID 13586
IUPAC navn 2-ethenyloxiran
SMIL C=CC1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butadiene monoxide
Smeltepunkt -135 °C
Tæthed 0.87
Kogepunkt 65 °C til 66 °C
Flammepunkt −50 °C (−58 °F)
Lugt Genkendelig
Brydningsindeks 1.418
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 103170
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, ethylether, benzen og organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 70.09
Procent renhed 98%