Få mere at vide
Butachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316880
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316880 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30316880 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10860220ME100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butachlor-Ethane Sulfonic Acid (ESA) Sodium
CAS 1173022-75-7
Analyt- eller komponentnavne Butachlor-Ethane Sulfonic Acid (ESA) Sodium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H26 N O5 S . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ethanesulfonic acid, 2-[(butoxymethyl)(2,6-diethylphenyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (1:1), Butachlor-Ethane Sulfonic Acid (ESA) Sodium
InChI formel InChI=1S/C17H27NO5S.Na/c1-4-7-11-23-13-18(16(19)12-24(20,21)22)17-14(5-2)9-8-10-15(17)6-3;/h8-10H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CCCCOCN(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1c(CC)cccc1CC
IUPAC navn sodium;2-[N-(butoxymethyl)-2,6-diethylanilino]-2-oxoethanesulfonate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 379.4468
Mængde 1 ml
Formel vægt 379.1429 g/mol