Få mere at vide
Butachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butachlor-Ethane Sulfonic Acid (ESA) Sodium |
| CAS | 1173022-75-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Butachlor-Ethane Sulfonic Acid (ESA) Sodium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H26 N O5 S . Na |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Ethanesulfonic acid, 2-[(butoxymethyl)(2,6-diethylphenyl)amino]-2-oxo-, sodium salt (1:1), Butachlor-Ethane Sulfonic Acid (ESA) Sodium |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO5S.Na/c1-4-7-11-23-13-18(16(19)12-24(20,21)22)17-14(5-2)9-8-10-15(17)6-3;/h8-10H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CCCCOCN(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1c(CC)cccc1CC |
| Vis mere |