Få mere at vide
Butachlor, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309217
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30309217 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 30309217 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10860000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butachlor
CAS 23184-66-9
Analyt- eller komponentnavne Butachlor
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H26 Cl N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Acetanilide, N-(butoxymethyl)-2-chloro-2',6'-diethyl- (8CI), N-(Butoxymethyl)-2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide, 2-Chloro-2',6'-diethyl-N-(butoxymethyl)acetanilide, 2-Chloro-2',6'-diethyl-N-(butoxymethyl)acetoanilide, 2',6'-Diethyl-N-butoxymethyl-2-chloroacetanilide, 2',6'-Diethyl-N-butoxymethyl-α-chloroacetanilide, Bilchlor, Butaclor, CP 53619, Delchlor, Delchlor 5G, Dingcaoan, Hiltachlor, Machet, Machete, Machete (herbicide), Machette, N-(Butoxymethyl)-2-chloro-2',6'-diethylacetanilide, NSC 221683
InChI formel InChI=1S/C17H26ClNO2/c1-4-7-11-21-13-19(16(20)12-18)17-14(5-2)9-8-10-15(17)6-3/h8-10H,4-7,11-13H2,1-3H3
Løsningstype Neat
SMIL CCCCOCN(C(=O)CCl)c1c(CC)cccc1CC
IUPAC navn N-(butoxymethyl)-2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 311.85
Mængde 100 mg
Formel vægt 311.1652 g/mol