Få mere at vide
Butachlor-d13 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butachlor-d13 |
| CAS | 1632119-31-3 |
| Molekylær formel | C17H13D13ClNO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-(Butoxymethyl)-2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide-d13, 2-Chloro-2',6'-diethyl-N-(butoxymethyl)acetanilide-d13, NSC 221683-d13, 2',6'-Diethyl-N-butoxymethyl-2-chloroacetanilide-d13, Bilchlor-d13, Butaclor-d13, CP 53619-d13, N-(Butoxymethyl)-2-chloro-2',6'-diethylacetanilide-d13, Delchlor 5G-d13, Hiltachlor-d13, Machet-d13, Machete (herbicide)-d13 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26ClNO2/c1-4-7-11-21-13-19(16(20)12-18)17-14(5-2)9-8-10-15(17)6-3/h8-10H,4-7,11-13H2,1-3H3/i2D3,3D3,5D2,6D2,8D,9D,10D |
| SMIL | O=C(CCl)N(COCCCC)C1=C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | N-(butoxymethyl)-2-chloro-N-[3,4,5-trideuterio-2,6-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.93 |