Få mere at vide
Butachlor (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butachlor |
| Analyt- eller komponentnavne | Butachlor |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26ClNO2/c1-4-7-11-21-13-19(16(20)12-18)17-14(5-2)9-8-10-15(17)6-3/h8-10H,4-7,11-13H2,1-3H3 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 311.1652 |
| Procent renhed | >95% |