Få mere at vide
Butacaine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478556
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16478556 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16478556 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1007
MedChemExpress Butacaine is a reversible nerve conduction blocker. Butacaine acts on the nervous system and nerve fibers, can cause both sensory and motor paralysis.
Butacaine is a reversible nerve conduction blocker. Butacaine acts on the nervous system and nerve fibers, can cause both sensory and motor paralysis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butacaine
Fysisk form Solid
CAS 149-16-6
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H30N2O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (407.91 mM)
SMIL CCCCN(CCCOC(C1=CC=C(N)C=C1)=O)CCCC
Molekylvægt (g/mol) 306.44
Formel vægt 306.44
Procent renhed 99.84%