missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Butacaine hemisulfate, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butacaine Sulfate |
| CAS | 149-15-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Butacaine Sulfate |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | 2 C18 H30 N2 O2 . H2 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1-Propanol, 3-(dibutylamino)-, 1-(4-aminobenzoate), sulfate (2:1), 1-Propanol, 3-(dibutylamino)-, 4-aminobenzoate (ester), sulfate (2:1) (salt) (9CI), 1-Propanol, 3-(dibutylamino)-, p-aminobenzoate (ester), sulfate (2:1) (8CI), Butacaine sulfate (6CI), 3-(p-Aminobenzoxy)-1-di-n-butylaminopropane sulfate, 3'-Dibutylaminopropyl 4-aminobenzoate sulfate, Butacaine hemisulfate, Butyn Sulfate, Dibutylaminopropyl p-aminobenzoate sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/2C18H30N2O2.H2O4S/c2*1-3-5-12-20(13-6-4-2)14-7-15-22-18(21)16-8-10-17(19)11-9-16;1-5(2,3)4/h2*8-11H,3-7,12-15,19H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4) |
| SMIL | CCCCN(CCCC)CCCOC(=O)c1ccc(N)cc1.CCCCN(CCCC)CCCOC(=O)c2ccc(N)cc2.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 3-(dibutylamino)propyl 4-aminobenzoate;sulfuric acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?