Få mere at vide
But-1-ene (10% in Hexanes), TRC
Artikelnummer. 30134889
Skift visning
Mængde:
1 mL
2 mL
10 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134889 2 mL
30134556 1 mL
30010869 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134889 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB7544532ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-98-9
Molekylær formel C4 H8
Molekylvægt (g/mol) 56.11
Synonym 1-Butene, 1-Butylene, Butene-1, Ethylethylene, α-Butene, α-Butylene
IUPAC navn but-1-ene
SMIL CCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Butene
Mængde 2 mL
InChI formel InChI=1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Formel vægt 56.0626
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1-Butene 10%