Få mere at vide
Busulfan, TRC
Artikelnummer. 30337100
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30337100 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30337100 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68990050MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Busulfan
CAS 55-98-1
Molekylær formel C6 H14 O6 S2
Mængde 50 mg
Synonym Busulfan, Butane-1,4-diyl di(methanesulfonate), 1,4-Butanediol, 1,4-dimethanesulfonate (ACI), 1,4-Butanediol, dimethanesulfonate (8CI, 9CI), Methanesulfonic acid, tetramethylene ester (6CI), 1,4-Bis(methanesulfonoxy)butane, 1,4-Bis(methanesulfonyloxy)butane, 1,4-Butanediol dimesulfonate, 1,4-Butanediol dimesylate, 1,4-Dibutanediol dimethanesulfonate, 1,4-Dimethanesulfonoxybutane, 1,4-Dimethylsulfonyloxybutane, 2041CB, 4-Methylsulfonyloxybutyl methanesulfonate, AN 33501, Busilvex, Busulfex, Busulphan, Butane-1,4-diyl bis(methanesulfonate), CB 2041, Citosulfan, Glyzophrol, GT 2041, GT 41, Leucosulfan, Mablin, MeSH ID: D002066, Mielevcin, Mielosan, Mielucin, Milecitan, Mileran, Misulban, Mitostan, Myeloleukon, Myelosan, Mylecytan, Myleran, Myran, NCI C01592, NSC 750, Sulfabutin, Sulphabutin, Tetramethylene bis[methanesulfonate], X 149
InChI formel InChI=1S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3
SMIL CS(=O)(=O)OCCCCOS(=O)(=O)C
IUPAC navn 4-methylsulfonyloxybutyl methanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 246.3
Formel vægt 246.0232