Få mere at vide
Busulfan, Mikromol™
Artikelnummer. 18071800
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18071800 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18071800 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0374.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Busulfan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Busulfan
CAS 55-98-1
Analyt- eller komponentnavne Busulfan
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H14 O6 S2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Busulfan, Butane-1,4-diyl di(methanesulfonate)
InChI formel InChI=1S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3
SMIL CS(=O)(=O)OCCCCOS(=O)(=O)C
IUPAC navn 4-methylsulfonyloxybutyl methanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 246.3
Mængde 250 mg
Formel vægt 246.0232 g/mol