missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Busulfan, MedChemExpress
Beskrivelse
Busulfan is a potent alkylator with selective immunosuppressive effect on bone marrow.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Busulfan |
| CAS | 55-98-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C6H14O6S2 |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (203.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.06 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMIL | CS(=O)(OCCCCOS(C)(=O)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.3 |
| Formel vægt | 246.3 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?