Få mere at vide
Busulfan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16430848
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16430848 5 g 5g
16462109 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16430848 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0245
MedChemExpress Busulfan is a potent alkylator with selective immunosuppressive effect on bone marrow.
Busulfan is a potent alkylator with selective immunosuppressive effect on bone marrow.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Busulfan
CAS 55-98-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H14O6S2
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (203.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.06 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL CS(=O)(OCCCCOS(C)(=O)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 246.3
Formel vægt 246.3
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease