Få mere at vide
Buspirone N-Oxide Oxalate, Mikromol™
Artikelnummer. 17983836
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17983836 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17983836 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0464.310025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Buspirone N-Oxide Oxalate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buspirone N-Oxide Oxalate
CAS 1797880-63-7
Analyt- eller komponentnavne Buspirone N-Oxide Oxalate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H31 N5 O3 . C2 H2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 8-[4-[1-Oxido-4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione Ethanedioate (1:1), Buspirone N-Oxide Oxalate
InChI formel InChI=1S/C21H31N5O3.C2H2O4/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)25(18)10-3-4-13-26(29)14-11-24(12-15-26)20-22-8-5-9-23-20;3-1(4)2(5)6/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;(H,3,4)(H,5,6)
SMIL OC(=O)C(=O)O.[O-][N+]1(CCCCN2C(=O)CC3(CCCC3)CC2=O)CCN(CC1)c4ncccn4
IUPAC navn oxalic acid;8-[4-(1-oxido-4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-ium-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
Molekylvægt (g/mol) 491.54
Mængde 25 mg
Formel vægt 491.238 g/mol