Få mere at vide
Buspirone N-Oxide Oxalate, Mikromol™
Beskrivelse
Buspirone N-Oxide Oxalate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buspirone N-Oxide Oxalate |
| CAS | 1797880-63-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Buspirone N-Oxide Oxalate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H31 N5 O3 . C2 H2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 8-[4-[1-Oxido-4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione Ethanedioate (1:1), Buspirone N-Oxide Oxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31N5O3.C2H2O4/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)25(18)10-3-4-13-26(29)14-11-24(12-15-26)20-22-8-5-9-23-20;3-1(4)2(5)6/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;(H,3,4)(H,5,6) |
| SMIL | OC(=O)C(=O)O.[O-][N+]1(CCCCN2C(=O)CC3(CCCC3)CC2=O)CCN(CC1)c4ncccn4 |
| IUPAC navn | oxalic acid;8-[4-(1-oxido-4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-ium-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione |
| Vis mere |