missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Buspironhydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30134243
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134243 5 g
18061350 1 g
18002550 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134243 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6898505G
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 33386-08-2
Molekylær formel C21 H31 N5 O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 421.96
Synonym Buspirone Hydrochloride, 8-Azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, 8-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-, hydrochloride (1:1) (ACI), 1,1-Cyclopentanediacetimide, N-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-, monohydrochloride (8CI), 8-Azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, 8-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-, monohydrochloride (9CI), 8-[4-[4-(2-Pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione hydrochloride, Ansial, Ansiced, Ansiten, Axoren, Bespar, Buscalma, Buspa, Buspar, Buspimem, Buspinol, Buspirone hydrochloride, Buspirone monohydrochloride, Buspisal, Busron, Censpar, Lucelan, MJ 9022-1, Narol, Travin
IUPAC navn 8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]dekane-7,9-dione; hydrochlorid
SMIL Cl.O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Buspirone hydrochloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
Formel vægt 421.2245
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.