Få mere at vide
Buspirone hydrochloride, Thermo Scientific™
485.83 DKK - 1597.04 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 33386-08-2
Molekylær formel C21H32ClN5O2
Molekylvægt (g/mol) 421.97
MDL nummer MFCD00078569
InChI nøgle RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym buspirone hydrochloride, buspar, buspirone hcl, narol, buspimen, ansitec, anxinil, anxiolan, busirone, buspinol
PubChem CID 36431
ChEBI CHEBI:3224
IUPAC navn 8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione;hydrochloride
SMIL C1CCC2(C1)CC(=O)N(C(=O)C2)CCCCN3CCN(CC3)C4=NC=CC=N4.Cl
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15493239
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60476.03
1g
485.83 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15403249
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60476.06
5g
1597.04 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is widely used in cell signaling and neuroscience research. Buspirone has been used to mitigate the electrically stimulated 5-hydroxytryptamine outflow from rat cortical slices.
Solubility
Soluble in methanol (50 mg/ml), water (partly), DMSO (100 mM).
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agents.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
33386-08-2
421.97
RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
36431
8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione;hydrochloride
C21H32ClN5O2
MFCD00078569
buspirone hydrochloride, buspar, buspirone hcl, narol, buspimen, ansitec, anxinil, anxiolan, busirone, buspinol
CHEBI:3224
C1CCC2(C1)CC(=O)N(C(=O)C2)CCCCN3CCN(CC3)C4=NC=CC=N4.Cl
Tekniske data
Buspirone hydrochloride
C21H32ClN5O2
UN2811
buspirone hydrochloride, buspar, buspirone hcl, narol, buspimen, ansitec, anxinil, anxiolan, busirone, buspinol
RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione;hydrochloride
36431
421.96
33386-08-2
MFCD00078569
14,1504
Soluble in methanol (50mg/ml),water (partly),DMSO (100 mM).
C1CCC2(C1)CC(=O)N(C(=O)C2)CCCCN3CCN(CC3)C4=NC=CC=N4.Cl
421.97
CHEBI:3224
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 251-489-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CL9915000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
Produktidentifikator
  • Buspirone hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater