Få mere at vide
Buspironhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18090880
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
18090880 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18090880 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0464.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Buspironhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buspirone hydrochloride
CAS 33386-08-2
Analyt- eller komponentnavne Buspirone hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H31 N5 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Buspirone Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
SMIL Cl.O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
IUPAC navn 8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]dekane-7,9-dione; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 421.96
Mængde 500 mg
Formel vægt 421,2245 g/mol