Få mere at vide
Buspironhydrochlorid, Mikromol™
Beskrivelse
Buspironhydrochlorid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buspirone hydrochloride |
| CAS | 33386-08-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Buspirone hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C21 H31 N5 O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Buspirone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H |
| SMIL | Cl.O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4 |
| IUPAC navn | 8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]dekane-7,9-dione; hydrochlorid |
| Vis mere |