Få mere at vide
Buspirone hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498616
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16498616 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16498616 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1115
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Buspirone hydrochloride is a 5-HT1A receptor agonist. Buspirone hydrochloride can be used for anxiety and depression research.
Buspirone hydrochloride is a 5-HT1A receptor agonist. Buspirone hydrochloride can be used for anxiety and depression research.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buspirone hydrochloride
CAS 33386-08-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H32ClN5O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (236.99 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (118.49 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N(CCCCN1CCN(C2=NC=CC=N2)CC1)C(C3)=O)CC43CCCC4.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 421.96
Formel vægt 421.96
Procent renhed 99.56%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation