Få mere at vide
Buspironhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458870
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458870 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458870 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0464.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buspirone hydrochloride
CAS 33386-08-2
Analyt- eller komponentnavne Buspirone hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H31 N5 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Buspirone Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
IUPAC navn 8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]dekane-7,9-dione; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 421.96
Mængde 10 mg
Formel vægt 421,2245 g/mol