Få mere at vide
Buspironhydrochlorid 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30462516
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30462516 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462516 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0464.0001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Buspirone hydrochloride
CAS 33386-08-2
Analyt- eller komponentnavne Buspirone hydrochloride
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C21 H31 N5 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Buspirone Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL Cl.O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
IUPAC navn 8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]dekane-7,9-dione; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 421.96
Mængde 1 ml
Formel vægt 421,2245 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.