Få mere at vide
Buspiron.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30460954
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30460954 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460954 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMBSP1832HC100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Buspiron.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Buspirone hydrochloride
CAS 33386-08-2
Analyt- eller komponentnavne Buspirone hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H31 N5 O2 . Cl H
Synonym Buspirone Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
IUPAC navn 8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5] dekane-7,9-dione; hydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 421.96
Mængde 100 mg
Formel vægt 421,2245 g/mol