Få mere at vide
Buspiron.HCl, 1 mg/ml i Methanol (som fri base), Lipomed
Beskrivelse
Buspiron.HCl, 1 mg/ml i Methanol (som fri base)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buspirone hydrochloride |
| CAS | 33386-08-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Buspirone hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C21 H31 N5 O2 . Cl H |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Synonym | Buspirone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | Cl.O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4 |
| IUPAC navn | 8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5] dekane-7,9-dione; hydrochlorid |
| Vis mere |