Få mere at vide
Buspiron EP Urenhed K, Mikromol™
Artikelnummer. 30051316
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051316 100 mg
30049174 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051316 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0464.08
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Buspiron EP Urenhed K
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione
CAS 1075-89-4
Analyt- eller komponentnavne 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H13 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 8-Azaspiro[4,5]decane-7,9-dione, Buspirone Hydrochloride Imp. K (EP), Buspirone Imp. K (EP), Buspirone USP Related Compound K, Buspirone USP RC K, Buspirone Related Compound K, Buspirone Hydrochloride Impurity K, Buspirone Impurity K
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2/c11-7-5-9(3-1-2-4-9)6-8(12)10-7/h1-6H2,(H,10,11,12)
SMIL O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1
IUPAC navn 8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
Molekylvægt (g/mol) 167.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 167,0946 g/mol