Beskrivelse
Uvex 1 erhvervssko 8428.1 S3 SRC
- Sikker, smart, stilfuld
- Moderigtigt forretningslook med trendy design
- Generøs pasform med bred ståltåkappe
- Penetrationssikker, ikke-metallisk mellemsål i overensstemmelse med de seneste sikkerhedsstandarder, begrænser ikke fleksibiliteten
- Uvex Climazone teknologi sikrer optimal bærekomfort
- Åndbart, vandafvisende højteknologisk mikrovelour-overmateriale
- Tekstilfor giver optimal åndbarhed
- Fremstillet af syntetiske materialer, velegnet til personer, der er allergiske over for krom
- Stødabsorberende, holdbar mono density polyurethan sålenhed
- Udtagelig komfort indersål, antistatisk med fugtkontrolsystem og stødabsorbering i hæl og foran på foden
- Blødt polstret krave og pløs
- Sålenhed fri for lakbefugtningshæmmere som silikoner, phthalater mv.
- Opfylder ESD-krav, modstand mod jord Kleiner 35 megohm
- Certificeret med Uvex medicare til individuelle, ortopædiske indlægssåler og individuelle justeringer af sålenhed såsom samlet stigning, indvendig og udvendig stigning og andre løsninger
- Artikel nr. 8428.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Størrelser: 39 til 52
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Materiale | Microvelour |
| Størrelse | 46 |
| Sål materiale | Polyurethan (PU) |
| Tå materiale | Stål |
| Engangs | Genanvendelig |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 20345:2011 |
| Køn | Unisex |
| Passe | Standard bredde |
| Model- | Uvex 1 |
| Vis mere |