Få mere at vide
Abeba™ Business Mænd 33240 Sko
Artikelnummer. 15629827
Skift visning
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15629827 43 1 par
15659817 36 1 par
15669817 37 1 par
15679817 38 1 par
15689817 39 1 par
15699817 40 1 par
15609827 41 1 par
15619827 42 1 par
15639827 44 1 par
15649827 45 1 par
15659827 46 1 par
15669827 47 1 par
15679827 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15629827 Leverandør Abeba™ Leverandørnr. 33240/43
Forventet forsendelse: 19-11-2026
ESD-afvisende med høj bærekomfort. Glat læderkonstruktion.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
  • Glat læder
  • Sort
  • Stål tåkappe
  • Skridsikret speciel ydersål i gummi
  • Desinficeret behandlet
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Foring mikrofiber, åndedrætsabsorberende
  • Vristområde med snøring
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Farve Sort
Liner materiale Mikrofiber
Materiale Læder
Størrelse 43
Sål funktioner Skridsikker
Sål materiale Gummi
Stil 33240
Tå materiale Stål