Få mere at vide
Abeba™ Business Mænd 33230 Sko
Størrelse:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivelse
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Glat læder
- Sort
- Stål tåkappe
- Skridsikret speciel ydersål i gummi
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Foring mikrofiber, åndedrætsabsorberende
- Vristområde med snøring
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
| Farve | Sort |
| Liner materiale | Mikrofiber |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 44 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Sål materiale | Gummi |
| Stil | 33230 |
| Tå materiale | Stål |