missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Buserelin Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C62H90N16O15 |
| MDL nummer | MFCD01716229 |
| Molekylvægt (g/mol) | 1299.48, 1299.50 |
| InChI nøgle | PYMDEDHDQYLBRT-DRIHCAFSSA-N |
| SMIL | CC(O)=O.CCNC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](COC(C)(C)C)NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)[C@H](CC1=CN=CN1)NC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1 |
| IUPAC navn | (2S)-1-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2R)-3-(tert-butoxy)-2-[(2S)-2-[(2S)-3-hydroxy-2-[(2S)-2-[(2S)-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-{[(2S)-5-oxopyrrolidin-2-yl]formamido}propanamido]-3-(1H-indol-3-yl)propanamido]propanamido]-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]propanamido]-4-methylpentanamido]-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoyl]-N-ethylpyrrolidine-2-carboxamide; acetic acid |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?