missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Buerkle™ Polypropylen manipulationssikret skruelåg

Artikelnummer. 10782754 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Trådstørrelse (metrisk):
30 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk)
10782754 30 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10782754 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03000327
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Buerkle™ Polypropylen Tamper-Evident Screw Cap er en reservehætte til Buerkle™ Aluminiumsflasker 60 til 1200 ml.

  • Reserve skruelåg
  • Til brug med 60 til 1200 ml aluminiumsflasker
  • Indlysende manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Farve Hvid
Oversigt Skruelåg
Inkluderer Aluminium indvendig tætning
Materiale Polypropylen
Trådstørrelse (metrisk) 30 mm
Halsfinish 30 mm
Produkttype Indgrebssikker skruelåg
Til brug med (udstyr) Aluminiums flaske
Gennem lukkedispenseringen Nej
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.