Få mere at vide
Buerkle™ Polyethylen studs Jumbo med hane
Artikelnummer. 10390442 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Farve:
Brun
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10390442 Brun Hver
1 options
Artikelnummer. 10390442 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 05340020
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Tap med hane til R2in.tønde gevind, 50 mm flow, til tyktflydende medier som lak, lim, shampoo.
  • Omkostningseffektiv vandhane
  • PE, brun
  • Tætning lavet af EPT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukketype R 2 tommer tønde gevind
Farve Brun
Materiale PE, EPT
Produkttype Spigot