Få mere at vide
Buerkle™ Polyethylenstuds 'Air'
Artikelnummer. 10214401 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Materiale:
Transparent PE tap, tætning af naturligt knold
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10214401 Transparent PE tap, tætning af naturligt knold Hver
1 options
Artikelnummer. 10214401 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 05330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.45 DKK
    50.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 0.70 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Ingen ekstra ventilationsåbning påkrævet, PE, transparent, 3/4in.gevindforbindelse udvendig side.
Til brug, hvis beholderventilation er påkrævet. Polyethylenkonstruktion, gennemsigtig, med en ekstern 3/4'' gevindforbindelse.
  • Selvudluftende
  • NW 13 mm
  • Tætning lavet af naturgummi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukketype NV 13 mm. 3/4 tommer gevindforbindelse udvendigt
Materiale Transparent PE tap, tætning af naturligt knold
Produkttype Selvudluftende luftstuds