Beskrivelse
- PE gennemsigtig
- Effektiv højde 600 mm
- Velegnet til ethvert laboratorium
- Skånsom rengøring
- Sikker opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Pipet, 24 in. |
| Højde (engelsk) | 29.13 in. |
| Højde (metrisk) | 740 mm |
| Størrelse | Kapacitet 7 L, Stand Diameter 315 mm |
| Diameter (metrisk) | 165 mm |
| Materiale | Polyethylen |
| Produkttype | Pipette skyllesystem |