Få mere at vide
Buerkle™ Øjenskylleflaske af polyethylen
Artikelnummer. 10240372 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
600 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10240372 600 ml
1 options
Artikelnummer. 10240372 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 25072000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.00 DKK
    328.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.64 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Øjenskylleflaske af polyethylen er lækagetæt på grund af ventil og støvbeskyttelseshætte.
  • Tom flaske til 600 ml indhold
  • Lækagesikker på grund af ventil og støvbeskyttelseshætte
  • Instruktioner trykt på (på tysk)
  • Fremstillet af transparent PE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 600 ml
Certificeringer/compliance DIN
Farve Klarhed
Materiale Polyethylen
Produkttype Øjenskylleflaske