Få mere at vide
Buerkle™ Beholder til rengøring og opbevaring af polyethylen
Artikelnummer. p-8002939 Shop alle Bürkle produkter
Højde (metrisk):
550 mm
660 mm
Størrelse:
10 L
12.5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11857253
Brand: Buerkle™ 96500651
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Polyethylen rengørings- og opbevaringsbeholder er ideel til brug med pipetter.
  • PE
  • Ideel med pipetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Højde (engelsk) 21.65 in.
Højde (metrisk) 550 mm
Størrelse 10 L
Diameter (metrisk) 155 mm
Materiale Polyethylen
Til brug med (udstyr) Pipette
Til brug med (applikation) Laboratoriebrug
Form Rund
Produkttype Rengørings- og opbevaringsbeholder