Få mere at vide
Buerkle™ Beholder til rengøring og opbevaring af polyethylen
Artikelnummer. 11961501 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
550 mm
660 mm
Størrelse:
10 L
12.5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Størrelse Pakningsstørrelse
11961501 660 mm 12.5 L -
11857253 550 mm 10 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11961501 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 96500652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    997.00 DKK
    977.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 19.37 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Buerkle™ Polyethylen rengørings- og opbevaringsbeholder er ideel til brug med pipetter.
  • PE
  • Ideel med pipetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Højde (engelsk) 25,98 tommer.
Højde (metrisk) 660 mm
Størrelse 12.5 L
Diameter (metrisk) 155 mm
Materiale Polyethylen
Til brug med (udstyr) Pipette
Til brug med (applikation) Laboratoriebrug
Form Rund
Produkttype Rengørings- og opbevaringsbeholder