Få mere at vide
Buerkle™ Kviksølvsamler
Artikelnummer. 10483482 Shop alle Bürkle produkter
:
Indeholder: Speciel lukning med specielt plastskum
Artikelnummer. 10483482
Brand: Buerkle™ 97890001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Mercury Collector muliggør let opsamling af spildt kviksølv, som derefter kan bruges igen.
  • Muliggør let opsamling af spildt kviksølv, som derefter kan bruges igen
  • Kviksølvsamleren er sammensat af et kar med et skruelåg, der har et specielt plastikskum indsat
  • Når dette skum trykkes forsigtigt på det spildte kviksølv, åbnes skummets porer, og kviksølvkuglerne absorberes
  • Hætten skrues derefter på karret, kuglerne frigøres igen og falder gennem den perforerede adskillelse ned i karret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kviksølvsamler
Til brug med (applikation) Merkur
Inkluderer Speciel lukning med specielt plastskum