Få mere at vide
Buerkle™ Burkle™ Melamine Melamine Mortar
Artikelnummer. 11843270 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
700 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 11843270
Brand: Buerkle™ 82520500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Buerkle™ Melamine Mortar with particularly hard and abrasion resistant surface.
  • Melamine
  • Hard surface
  • Abrasion resistant surface
  • With base and spout
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 700 mL
Autoklaverbar Autoclavable
Diameter (metrisk) Udvendig 150 mm
Produkttype Mortar
Materiale Melamine
Til brug med (applikation) Suitable for Use with Foodstuffs
Højde (metrisk) 95 mm
Volumen 700 mL