Få mere at vide
Buerkle™ Kontrolforsegling Close-it Food and Pharma Maxi 150 x 150
Beskrivelse
- Forhindrer pålideligt produkter i at lække ud efter prøveudtagning.
- Klæberen overholder de europæiske retningslinjer for fødevarer.
- Aluminiumsfolie barrierelag
- Velegnet til prøveudtagning af fødevarer, lægemidler, kosmetik, fødevaretilsætningsstoffer, selv frosne varer– kort sagt til alle applikationer, hvor renlighed er særlig vigtig.
- Ifølge FDA retningslinjer
- Særligt velegnet til fødevare- og medicinalindustrien
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Oversigt | Close-it fødevarekontrol segl |
| Farve | Hvid |
| Format | Label |
| Materiale | Aluminium, Paper |
| Printbare sider | Front |
| Produkttype | Kontrolforsegling |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Vis tekst | Ja |
| Til brug med (applikation) | Prøveudtagning af fødevarer, lægemidler, kosmetik, fødevaretilsætningsstoffer |
| Vis mere |