Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Burgess reagens, 96 %
Artikelnummer. 11328966
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328966 1 g 1g
11338966 5 g 5g
11348966 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328966 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L20155.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 29684-56-8 | C8H18N2O4S | 238,30 g/mol
Burgess-reagens er et selektivt dehydrerende reagens, der bruges i organisk syntese. Det bruges til at omdanne sekundær og tertiær alkohol, med en tilstødende proton, til alkener. Burgess-reagens bruges også til at fremme store syntetiske værdier i medicinsk kemi. Det er blevet brugt til dehydrering af primære amider, formamider og primære nitroalkaner til at generere henholdsvis nitriler, isocyanider og nitriloxider. Det danner urethaner, når det reagerer med primære alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Burgess
-reagens er et selektivt dehydrerende reagens, der anvendes i organisk syntese. Det bruges til at omdanne sekundær og tertiær alkohol, med en tilstødende proton, til alkener. Burgess-reagens bruges også til at fremme store syntetiske værdier i medicinsk kemi. Det er blevet brugt til dehydrering af primære amider, formamider og primære nitroalkaner til at generere henholdsvis nitriler, isocyanider og nitriloxider. Det danner urethaner, når det reagerer med primære alkoholer.
Opløselighed Opløselig i organiske
opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29684-56-8
Molekylær formel C8H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 238.30
MDL nummer MFCD00077815
InChI nøgle YSHOWEKUVWPFNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxycarbonylsulfamoyl triethylammonium hydroxide, burgess reagent, carbomethoxysulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyltriethylammonium hydroxide, methoxy-carbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfa-moyl-triethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyl-triethylammonium hydroxide
PubChem CID 11032497
SMIL CC[N+](CC)(CC)S(=O)(=O)[N-]C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Burgess Reagent
Smeltepunkt 72°C to 82°C
Mængde 1 g
Beilstein 1432131
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents.
IUPAC navn (methoxycarbonyl)[(triethylazaniumyl)sulfonyl]azanid
Formel vægt 238.3
Procent renhed 96%