Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ Burette tips
Artikelnummer. 10217521
Skift visning
Type:
Buret Tip
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10217521 Buret Tip Hver
1 options
Artikelnummer. 10217521 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 40780009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.25 DKK
    13.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.50 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Fremragende til dispensering af afmålte mængder af kemiske opløsninger i laboratoriet. Karl Hecht™ Assistent™ Burettespidser er fremstillet af AR-Glas™ sodavandsglas med gummislange.
  • Længde ca. 60 mm
  • Til buretter med slangeforbindelse
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Buretter med slangeforbindelse
Inkluderer Gummi rør
Type Buret Tip