Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Burette stophane, sideværts, med PTFE-stik
Artikelnummer. 10131471
Skift visning
:
NS 12.5
Artikelnummer.
10131471 NS 12.5
1 options
Artikelnummer. 10131471
Brand: Lenz Laborglasintrumente 02702501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Facetteret spids
  • Stophane: NS 12,5
  • Boring: 1,5 mm
  • NS PTFE stik
  • Skruetrådsholder
  • Materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Stophane NS 12.5