Få mere at vide
OHAUS™ Buretteholdersæt
Artikelnummer. 15772359 Shop alle Ohaus produkter
Materiale:
Forniklet
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15772359
Brand: OHAUS™ 30392313
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Buretteholdersæt designet til sikkert at gribe og placere laboratorieglas.
  • Korrosionsbestandige laboratorierammer, stænger og stik
  • Fås i premium rustfrit stål, der tilbyder høj kemisk resistens og holdbarhed.
  • Nikkelbelagte zinkklemmer giver høj trækstyrke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Buretteholdersæt
Materiale Forniklet
Til brug med (udstyr) 100 ml buretter
Oversigt Klemme, Specialitet, Buret Sæt, CLS-BTSETA
Diameter (metrisk) 13 mm
Højde (metrisk) 25.000 mm
Højde (engelsk) 1,00 tommer.
Længde (engelsk) 7.00 tommer.
Længde (metrisk) 178 mm
Længde (metrisk) arm 578 mm
Størrelse Mikro – 100 ml buretter
Bredde (engelsk) 13.00 tommer.
Bredde (metrisk) 330.00 mm