Få mere at vide
OHAUS™ Buretteholdersæt
Shop alle Ohaus produkter
Materiale:
Forniklet
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Korrosionsbestandige laboratorierammer, stænger og stik
- Fås i premium rustfrit stål, der tilbyder høj kemisk resistens og holdbarhed.
- Nikkelbelagte zinkklemmer giver høj trækstyrke.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Buretteholdersæt |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | 100 ml buretter |
| Oversigt | Klemme, Specialitet, Buret Sæt, CLS-BTSETS |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Højde (metrisk) | 25.000 mm |
| Højde (engelsk) | 1,00 tommer. |
| Længde (engelsk) | 7.00 tommer. |
| Længde (metrisk) | 178 mm |
| Længde (metrisk) arm | 578 mm |
| Vis mere |