Få mere at vide
SI Analytics™ Burette cylinder
Artikelnummer. 15729117 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 mL
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
15729117 20 mL
1 options
Artikelnummer. 15729117 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285220670
 Begrænset vare
På lager
SI Analytics™ Burettecylinder er velegnet til brug med Titronic™ 500.
  • DURAN™
  • Til brug med Titronic™ 500 og udskiftelig enhed WA 20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Burette cylinder
Materiale DURAN™ Glas
Volumen (metrisk) 20 mL