Få mere at vide
Kartell™ Buretteklemme
Artikelnummer. 15835567
Skift visning
Diameter (metrisk) stang:
8 til 14 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Diameter (metrisk) stang Pakningsstørrelse
15835567 8 til 14 mm Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15835567 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0013900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.00 DKK
    687.37 DKK / Pakke med 5
    Spare 17.63 DKK
    2% Slukket
På lager
Kartell™ Burette Clamp brugte en fjederbelastet midterarm til at holde buretten fast mod de to ydre arme og er beskyttet af gummigreb.
  • Kan passe på støttestænger med diametre 8 - 14 mm
  • Fjederbelastet midterarm af rustfrit stål holder buretten fast mod de to ydre arme og er beskyttet af gummigreb
  • Gradueringer og menisk er synlige hele tiden
  • Velegnet til alle buretter
Tekniske data
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) 8 til 14 mm stænger
Materiale Polypropylen
Inkluderer 1 Klemme
Type Buret klemme
Diameter (metrisk) stang 8 til 14 mm
Mængde 1 hv.